Tlačiť
1,1,1-Trifluoroiodoethane 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1-Iodo-2,2,2-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroethyliodide, 2-Iodo-1,1,1-trifluoroethane, 2,2,2-Trifluoroiodoethane, 1,1,1-Trifluoro-2-iodoethane
176080100 176080500
ACRO176080100EA 87.85 EUR
ACRO176080100 ACRO176080500
1,1,1-Trifluoroiodoethane 99%
1,1,1-Trifluoroiodoethane
Vzorec: C₂H₂F₃I
Teplota varu: 53…55 °C (760 mmHg)
Hustota: 2,13 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001082
Číslo CAS: 353-83-3
EINECS: 206-541-0
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4000 to 1.4020 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.003 %