Hexafluoroglutaric acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Hexafluoro-1,5-pentanedioic acid
A17848.06
A17848.14
A17848.06EA
70.2
EUR
A17848.06
A17848.14
Hexafluoroglutaric acid ≥98%
Hexafluoroglutaric acid
Purity: 98%
CAS No.: 376-73-8
Molecular Formula: C5H2F6O4
Formula Weight: 240.06
Melting Point: 92-97°
Boiling Point: 134-138°/3mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00004172
Vzorec:
C₅H₂F₆O₄ Teplota varu: 134…138 °C (3 mmHg) Teplota tavenia: 92…97 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004172 Číslo CAS: 376-73-8 EINECS: 206-813-9 OSN: 3261 ADR: 8,III |