Tlačiť
Kyselina heptafluorbutanová, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
52411-5ML-F 52411-25ML-F
52411-5ML-FEA 78.91 EUR
52411-5ML-F 52411-25ML-F
Kyselina heptafluorbutanová, Supelco®
Kyselina heptafluorbutanová
Vzorec: C₄HF₇O₂
Mw: 214.04
Teplota varu: 121
Teplota tavenia: –17.5 °C
Hustota: 1.764 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004171
Číslo CAS: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
OSN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=501afc7dcddf2c57d0707b9e9b3e78454e64b58b&vid=ff9f462ce2d2fc1c55f667e4e1dd221218758ae7&prid=web&clid=SAPDAM