Tlačiť
Kyselina heptafluorbutanová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
164194-100G 164194-25G 164194-5G
SIAL164194-100GEA 268.38 EUR
SIAL164194-100G SIAL164194-25G SIAL164194-5G
Kyselina heptafluorbutanová, Sigma-Aldrich®
Kyselina heptafluorbutanová
Vzorec: C₄HF₇O₂
Mw: 214.04
Teplota varu: 121
Teplota tavenia: –17.5 °C
Hustota: 1.764 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004171
Číslo CAS: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
OSN: 3265
ADR: 8 II