Tlačiť
Difluoroacetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
142859-25G 142859-5G
SIAL142859-25GEA 339.35 EUR
SIAL142859-25G SIAL142859-5G
Difluoroacetic acid, Sigma-Aldrich®
Difluoroacetic acid
Vzorec: C₂H₂F₂O₂
Teplota varu: 134 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –1 °C
Hustota: 1,526 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004220
Číslo CAS: 381-73-7
EINECS: 206-839-0
OSN: 3265
ADR: 8,II