Tlačiť
Methyl trifluoroacetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Trifluoroacetic methyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
249831-100G 249831-25G
SIAL249831-100GEA 157.64 EUR
SIAL249831-100G SIAL249831-25G
Methyl trifluoroacetate, Sigma-Aldrich®
Methyl trifluoroacetate
Vzorec: C₃H₃F₃O₂
Teplota varu: 43 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –78 °C
Hustota: 1,2639 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00000417
Číslo CAS: 431-47-0
EINECS: 207-074-5
OSN: 2924
ADR: 3,II