Tlačiť
Methyl trifluoroacetate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Trifluoroacetic methyl ester
243410250 243411000
ACRO243410250EA 113.52 EUR
ACRO243410250 ACRO243411000
Methyl trifluoroacetate 99%
Methyl trifluoroacetate
Vzorec: C₃H₃F₃O₂
Teplota varu: 43…43,5 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –78 °C
Hustota: 1,273 g/cm³
Teplota vzplanutia: –7 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000417
Číslo CAS: 431-47-0
EINECS: 207-074-5
OSN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %