Tlačiť
Ethyl trifluoroacetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Trifluoroacetic ethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
E50000-100G E50000-25G
SIALE50000-100GEA 154.03 EUR
SIALE50000-100G SIALE50000-25G
Ethyl trifluoroacetate, Sigma-Aldrich®
Ethyl trifluoroacetate
Vzorec: C₄H₅F₃O₂
Teplota varu: 61 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –78 °C
Hustota: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –17 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000419
Číslo CAS: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
OSN: 2924
ADR: 3,II