Ethyl trifluoroacetate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Trifluoroacetic ethyl ester
A11520.0B
A11520.18
A11520.30
A11520.0BEA
902.93
EUR
A11520.0B
A11520.18
A11520.30
Ethyl trifluoroacetate ≥99%
Ethyl trifluoroacetate
Purity: 99%
CAS No.: 383-63-1
Molecular Formula: C4H5F3O2
Formula Weight: 142.08
Flash Point: -1°(30°F)
Refractive Index: 1.3070
Odour: Sweet
Melting Point:
Vzorec:
C₄H₅F₃O₂ Teplota varu: 60…62 °C Teplota tavenia: < –78 °C Hustota: 1,192 Teplota vzplanutia: –1 °C (30 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000419 Číslo CAS: 383-63-1 EINECS: 206-851-6 OSN: 2924 ADR: 3,II |