Tlačiť
Ethyl trifluoroacetate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
119020250 119021000 119025000 119020025
ACRO119020250EA 57.76 EUR
ACRO119020250 ACRO119021000 ACRO119025000 ACRO119020025
Ethyl trifluoroacetate 99%
Ethyl trifluoroacetate
Vzorec: C₄H₅F₃O₂
Teplota varu: 60…62 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –78 °C
Hustota: 1,194 g/cm³
Teplota vzplanutia: –1 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000419
Číslo CAS: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
OSN: 3272
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥94 %