Tlačiť
Ethyl fluoroacetate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
163813-10G 163813-50G
SIAL163813-10GEA 39.83 EUR
SIAL163813-10G SIAL163813-50G
Ethyl fluoroacetate, Sigma-Aldrich®
Ethyl fluoroacetate
Vzorec: C₄H₇FO₂
Teplota varu: 119,2 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,0912 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00000450
Číslo CAS: 459-72-3
EINECS: 207-297-8