Tlačiť
4'-(Trifluoromethyl)acetanilide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A12789.06 A12789.14
A12789.06EA 86.64 EUR
A12789.06 A12789.14
4'-(Trifluoromethyl)acetanilide ≥98%
4'-(Trifluoromethyl)acetanilide
Purity: 98+% CAS No.: 349-97-3 Molecular Formula: C9H8F3NO Formula Weight: 203.16 Odour: Odourless Melting Point: 150-154° Beilstein Reference: 2106965 MDL No.: MFCD00013562
Vzorec: C₉H₈F₃NO
Teplota tavenia: 150…154 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013562
Číslo CAS: 349-97-3
EINECS: 206-495-1