Tlačiť
Trifluoroacetamide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 2,2,2-Trifluoroacetamide
M-Clarity™ quality level = MQ100
144657-100G 144657-25G
SIAL144657-100GEA 119.37 EUR
SIAL144657-100G SIAL144657-25G
Trifluoroacetamide, Sigma-Aldrich®
Trifluoroacetamide
Vzorec: C₂H₂F₃NO
Mw: 113.04
Teplota varu: 162.4
Teplota tavenia: 73…75 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00008008
Číslo CAS: 354-38-1
EINECS: 206-559-9