Tlačiť
Trifluoroacetamide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,2,2-Trifluoroacetamide
A14451.14 A14451.22 A14451.36
A14451.14EA 52.07 EUR
A14451.14 A14451.22 A14451.36
Trifluoroacetamide ≥97%
Trifluoroacetamide
Purity: 97% CAS No.: 354-38-1 Molecular Formula: CF3CONH2 Formula Weight: 113.04 Melting Point: 70-75° Boiling Point: 162-164° MDL No.: MFCD00008008
Vzorec: C₂H₂F₃NO
Mw: 113.04
Teplota varu: 162…164 °C
Teplota tavenia: 70…75 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008008
Číslo CAS: 354-38-1
EINECS: 206-559-9