Tlačiť
Trifluoroacetamide 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,2,2-Trifluoroacetamide
385220250 385222500
ACRO385220250EA 52.47 EUR
ACRO385220250 ACRO385222500
Trifluoroacetamide 97%
Trifluoroacetamide
Vzorec: C₂H₂F₃NO
Mw: 113.04
Teplota varu: 162…164 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 59…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008008
Číslo CAS: 354-38-1
EINECS: 206-559-9
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 75 °C
GC ≥96.0 %