Tlačiť
Perfluorooctane, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Octadecafluorooctane
MQ200
359238-100G 359238-25G
SIAL359238-100GEA 250.35 EUR
SIAL359238-100G SIAL359238-25G
Perfluorooctane, Sigma-Aldrich®
Perfluorooctane
Vzorec: C₈F₁₈
Mw: 438.06
Teplota varu: 102
Teplota tavenia: –25 °C
Hustota: 1.73 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00042083
Číslo CAS: 307-34-6
EINECS: 206-199-2