Tlačiť
Thiomočovina ≥99% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
36609.18 36609.30 36609.A1
36609.18EA 58.56 EUR
36609.18 36609.30 36609.A1
Thiomočovina ≥99% ACS
Thiomočovina
Purity: 99% min. CAS No.: 62-56-6 Molecular Formula: CH4N2S Formula Weight: 76.12 Physical Form: Crystalline Density: 1.405 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 175-178° Beilstein Reference: 605327 Merck Reference: 14,9367 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00008067
Reagent for organic synthesis
Vzorec: NH₂CSNH₂
Teplota tavenia: 175…178 °C
Hustota: 1,405
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008067
Číslo CAS: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
OSN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,9367
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fff6222c54fe16ea4d36edcbf320745cb1e18d6&vid=e9ae5dc49e92d68f893244a5cd4e0245f289ed09&prid=web&clid=SAPDAM