Thiomočovina ≥99% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99% min.
CAS No.: 62-56-6
Molecular Formula: CH4N2S
Formula Weight: 76.12
Physical Form: Crystalline
Density: 1.405
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 175-178°
Beilstein Reference: 605327
Merck Reference: 14,9367
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00008067
Reagent for organic synthesis
Vzorec:
NH₂CSNH₂ Teplota tavenia: 175…178 °C Hustota: 1,405 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008067 Číslo CAS: 62-56-6 EINECS: 200-543-5 OSN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,9367 |