Tlačiť
Thiomočovina 99+% for analysis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Thiocarbamide, Sulphourea
220050010 220052500 220050050
ACRO220050010EA 123.77 EUR
ACRO220050010 ACRO220052500 ACRO220050050
Thiomočovina 99+% for analysis
Thiomočovina
Vzorec: NH₂CSNH₂
Mw: 76.12
Teplota tavenia: 171…175 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008067
Číslo CAS: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
OSN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,09443
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fff6222c54fe16ea4d36edcbf320745cb1e18d6&vid=e9ae5dc49e92d68f893244a5cd4e0245f289ed09&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Loss on drying ≤0.5 %
Sulfated ash ≤0.1 %
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤10 ppm
Zinc (Zn) ≤10 ppm