Tlačiť
thioacetamid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Ethanethioamide
MQ200
163678-100G 163678-25G 163678-500G
SIAL163678-100GEA 185.86 EUR
SIAL163678-100G SIAL163678-25G SIAL163678-500G
thioacetamid, Sigma-Aldrich®
thioacetamid
Vzorec: CH₃CSNH₂
Mw: 75.13
Teplota tavenia: 113…114 °C
Hustota: 1.336 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00008070
Číslo CAS: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
Merck Index: 13,09391
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2000e62db991c85340c257ac6d64ca42c3551a&vid=18e76b2cdee9ee22a2618ec371858a498f218457&prid=web&clid=SAPDAM