Tlačiť
thioacetamid 98
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethanethioamide
A12926.14 A12926.22 A12926.36
A12926.14EA 43.66 EUR
A12926.14 A12926.22 A12926.36
thioacetamid 98
thioacetamid
Purity: 98% CAS No.: 62-55-5 Molecular Formula: C2H5NS Formula Weight: 75.13 Melting Point: 110-114° Solubility: Soluble in water, ethanol Beilstein Reference: 506006 Merck Reference: 14,9319 MDL No.: MFCD00008070
Vzorec: CH₃CSNH₂
Mw: 75.13
Teplota tavenia: 110…114 °C
Hustota: 1.37
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008070
Číslo CAS: 62-55-5
EINECS: 200-541-4
Merck Index: 13,09391
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2000e62db991c85340c257ac6d64ca42c3551a&vid=18e76b2cdee9ee22a2618ec371858a498f218457&prid=web&clid=SAPDAM