thioacetamid 99 ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Ethanethioamide
30638.09
30638.18
30638.30
30638.09EA
59.28
EUR
30638.09
30638.18
30638.30
thioacetamid 99 ACS
thioacetamid
Purity: 99%
CAS No.: 62-55-5
Molecular Formula: CH3CSNH2
Formula Weight: 75.13
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 112-114°
Beilstein Reference: 506006
Merck Reference: 14,9319
MDL No.: MFCD00008070
Vzorec:
CH₃CSNH₂ Mw: 75.13 Teplota tavenia: 112…114 °C Hustota: 1.336 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008070 Číslo CAS: 62-55-5 EINECS: 200-541-4 Merck Index: 14,9319 |