EDTA ≥99.0% for complexometry, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
|
Varování
|
03610-1KG
03610-500G
03610-1KGEA
211.79
EUR
03610-1KG
03610-500G
EDTA ≥99.0% for complexometry, Fluka™
EDTA
Vzorec:
C₁₀H₁₆N₂O₈ Teplota varu: 614 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 240 °C Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: ≥ 100 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003541 Číslo CAS: 60-00-4 EINECS: 200-449-4 REACH: 01-2119486399-18 Merck Index: 13,03546 |
|
Výsledky špecifikačného testu
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Identity (IR) | complying |
Residue on ignition | Max. 0.1 % |
Colour of the solution | complying |
Clearness of the solution | complying |
Calcium (Ca) | Max. 10 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 5 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 5 ppm |
Chromium (Cr) | Max. 5 ppm |
Copper (Cu) | Max. 5 ppm |
Iron (Fe) | Max. 5 ppm |
Potassium (K) | Max. 50 ppm |
Magnesium (Mg) | Max. 5 ppm |
Manganese (Mn) | Max. 5 ppm |
Sodium (Na) | Max. 500 ppm |
Nickel (Ni) | Max. 5 ppm |
Lead (Pb) | Max. 5 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 5 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 50 ppm |