Tlačiť
EDTA 98.0-100.5%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
280214SEA 78.62 EUR
280214S 28021CA
EDTA 98.0-100.5%, GPR RECTAPUR®
EDTA
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂O₈
Teplota varu: 614 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 220 °C
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003541
Číslo CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98.0 - 100.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Water Max. 0.5 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm