Tlačiť
EDTA free acid ≥99.5%, Ultrapure
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
0322-1KGEA 582.43 EUR
0322-1KG 0322-500G
EDTA free acid ≥99.5%, Ultrapure
EDTA
Calcium chelator used to eliminate inhibition of enzyme catalysed reactions due to traces of heavy metals.
Vzorec: C₁₀H₁₆N₂O₈
Teplota varu: 614 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 220 °C
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003541
Číslo CAS: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec2ac89cc787258fff61bfc9612051bdc09d2233&vid=adf1cfd608e336342a4765f47271a739c6c17113&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
DNase none detected
Heavy Metals (as Pb) ≤0.001%
Insolubles (5%, 1N NaOH) Pass
Iron ≤0.005%
Magnesium ≤0.0005%
Nitrilotriacetic Acid ≤0.1%
pH (5%, Water) @25 °C 2.5 – 3.5
Protease none detected
Purity ≥99.5%
Residue after Ignition ≤0.2%
RNase none detected