Tlačiť
Citran trojamonný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
A1332-100G A1332-500G
SIALA1332-100GEA 125.15 EUR
SIALA1332-100G SIALA1332-500G
Citran trojamonný, Sigma-Aldrich®
Citran trojamonný
Vzorec: C₆H₁₇N₃O₇
Teplota tavenia: 185 °C
Hustota: 1 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036406
Číslo CAS: 3458-72-8
EINECS: 222-394-5