Tlačiť
Hydrogencitran diamonný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
247561-100G 247561-2.5KG 247561-500G
SIAL247561-100GEA 44.52 EUR
SIAL247561-100G SIAL247561-2.5KG SIAL247561-500G
Hydrogencitran diamonný, Sigma-Aldrich®
Hydrogencitran diamonný
Vzorec: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Hustota: 1,483 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013068
Číslo CAS: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 13,00513