Tlačiť
Hydrogencitran diamonný, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Citric acid diammonium salt, Diammonium hydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Ammonium citrate dibasic
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.01154.0500 1.01154.2500
1.01154.0500EA 137.18 EUR
1.01154.0500 1.01154.2500
Hydrogencitran diamonný, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. for analysis, Supelco®
Hydrogencitran diamonný
Vzorec: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Hustota: 1,483 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013068
Číslo CAS: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 13,00513
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 226.19 g/mol
Bulk Density 400 - 600 kg/m3
Boiling Point (1013 hPa) (decomposition)
Vapor Pressure (20 °C)
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
pH 5.2 (50 g/l, H2O, 20 °C)