Tlačiť
Hydrogencitran diamonný 98.0-103.0% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
36219.22 36219.36 36219.A3
36219.22EA 39.79 EUR
36219.22 36219.36 36219.A3
Hydrogencitran diamonný 98.0-103.0% ACS
Hydrogencitran diamonný
Purity: 98.0-103.0% CAS No.: 3012-65-5 Molecular Formula: C6H14N2O7 Formula Weight: 226.19 Physical Form: Granular Density: 1.48 Merck Reference: 14,512 MDL No.: MFCD00013068
Vzorec: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Hustota: 1,48
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013068
Číslo CAS: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 14,512