Hydrogencitran diamonný 98.0-103.0% ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
36219.22
36219.36
36219.A3
36219.22EA
39.79
EUR
36219.22
36219.36
36219.A3
Hydrogencitran diamonný 98.0-103.0% ACS
Hydrogencitran diamonný
Purity: 98.0-103.0%
CAS No.: 3012-65-5
Molecular Formula: C6H14N2O7
Formula Weight: 226.19
Physical Form: Granular
Density: 1.48
Merck Reference: 14,512
MDL No.: MFCD00013068
Vzorec:
HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂ Hustota: 1,48 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013068 Číslo CAS: 3012-65-5 EINECS: 221-146-3 Merck Index: 14,512 |