Tlačiť
Hydrogencitran diamonný ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Citric acid diammonium salt, Diammonium hydrogen 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate, Ammonium citrate dibasic
33221.22 33221.36 33221.A3
33221.22EA 52.15 EUR
33221.22 33221.36 33221.A3
Hydrogencitran diamonný ≥99%
Hydrogencitran diamonný
Purity: 99+% CAS No.: 3012-65-5 Molecular Formula: C6H14N2O7 Formula Weight: 226.19 Physical Form: Granular Density: 1.48 Appearance: White Odour: Odourless Merck Reference: 14,512 MDL No.: MFCD00013068
Vzorec: HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Hustota: 1,48
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013068
Číslo CAS: 3012-65-5
EINECS: 221-146-3
Merck Index: 14,512