Tlačiť
Trisodium citrate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
C3674-100G C3674-500G C3674-1KG
SIALC3674-100GEA 64.58 EUR
SIALC3674-100G SIALC3674-500G SIALC3674-1KG
Trisodium citrate, Sigma-Aldrich®
Trisodium citrate
Vzorec: C₆H₅Na₃O₇
Teplota tavenia: 150 °C
Hustota: 1,815 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 290 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012462
Číslo CAS: 68-04-2
EINECS: 200-675-3
Merck Index: 12,08746