Tlačiť
Citran trojdraselný monohydrát ≥99%, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
26789.294EA 91.46 EUR
26789.294 26789.460
Citran trojdraselný monohydrát ≥99%, GPR RECTAPUR®
Citran trojdraselný monohydrát
Vzorec: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
Teplota tavenia: 230 °C
Hustota: 1,98 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00150442
Číslo CAS: 6100-05-6
EINECS: 212-755-5
Merck Index: 13,07706
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc3e6bae942870a760ea6cb418203db7458ff3dc&vid=2c2580a7bfc83e60c4dfca9f8af4ac3b3db56b27&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm