Tlačiť
Citran trojdraselný monohydrát ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Potassium citrate tribasic monohydrate, Citric acid tripotassium salt monohydrate, Tripotassium citrate monohydrate, Tripotassium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate monohydrate
33222.36 33222.A3
33222.36EA 51.27 EUR
33222.36 33222.A3
Citran trojdraselný monohydrát ≥99%
Citran trojdraselný monohydrát
Purity: 99+% CAS No.: 6100-05-6 Molecular Formula: K3C6H5O7.H2O Formula Weight: 324.42 (306.41anhy) Physical Form: Granular Density: 1.98 Melting Point: 230° dec. Solubility: Soluble in water and glycerol. Practically insoluble in alcohol Merck Reference: 14,7623 MDL No.: MFCD00150442
Vzorec: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
Mw: 324.41
Teplota tavenia: 230 °C (rozkl.)
Hustota: 1.98
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00150442
Číslo CAS: 6100-05-6
EINECS: 212-755-5
Merck Index: 13,07706
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc3e6bae942870a760ea6cb418203db7458ff3dc&vid=2c2580a7bfc83e60c4dfca9f8af4ac3b3db56b27&prid=web&clid=SAPDAM