Barium oxalate ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 516-02-9
Molecular Formula: C2BaO4
Formula Weight: 225.36
Physical Form: Powder
Density: 2.658
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 400° dec.
Merck Reference: 14,985
UN No.: 1564
MDL No.: MFCD00054429
Vzorec:
C₂BaO₄ Teplota tavenia: 400 °C (rozkl.) Hustota: 2,658 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00054429 Číslo CAS: 516-02-9 EINECS: 208-216-9 OSN: 1564 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,985 |