Tlačiť
Šťavelan dvojsodný ≥99.5% ACS, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování
Synonymá: Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
223433-100G 223433-500G
223433-100GEA 48.47 EUR
223433-100G 223433-500G
Šťavelan dvojsodný ≥99.5% ACS, Fluka™
Šťavelan dvojsodný
Vzorec: Na₂C₂O₄
Mw: 134
Teplota tavenia: 250…270 °C
Hustota: 2.340 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012465
Číslo CAS: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity (IR) complying
Assay Min. 99.50 %
Loss on drying (105°C) Max. 0.01 %
Indifference complying
Water insoluble matter Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.001 %
Potassium (K) Max. 0.005 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.002 %
Chloride (Cl) Max. 0.002 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.002 %
Ammonium (NH₄) Max. 0.002 %
Reaction against H₂SO₄ complying