Tlačiť
Kyselina šťavelová ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Ethanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
194131-1KG 194131-250G 194131-5G
SIAL194131-1KGEA 108.95 EUR
SIAL194131-1KG SIAL194131-250G SIAL194131-5G
Kyselina šťavelová ≥98%, Sigma-Aldrich®
Kyselina šťavelová
Vzorec: C₂H₂O₄
Mw: 90.04
Teplota varu: 365
Teplota tavenia: 99…100 °C
Hustota: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002573
Číslo CAS: 144-62-7
EINECS: 205-634-3
OSN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,06980