Kyselina šťavelová, anhydrous ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Ethanedioic acid
44410.18
44410.30
44410.18EA
56.48
EUR
44410.18
44410.30
Kyselina šťavelová, anhydrous ≥98%
Kyselina šťavelová
Purity: 98%
CAS No.: 144-62-7
Molecular Formula: C2H2O4
Formula Weight: 90.04
Physical Form: Crystalline
Density: 1.9
Appearance: White
pH: 1.3
Melting Point: ca 185° dec.
Beilstein Reference: 385686
Merck Reference: 14,6911
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002573
Vzorec:
C₂H₂O₄ Mw: 90.04 Teplota varu: 365 Teplota tavenia: ∼ 185 °C (rozkl.) Hustota: 1.9 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00002573 Číslo CAS: 144-62-7 EINECS: 205-634-3 OSN: 3261 ADR: 8 III Merck Index: 14,6911 |