Tlačiť
Azelaic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Azelaic acid,, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, 1,9-Nonanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
11480-1KG 11480-250G
SIAL11480-1KGEA 124.97 EUR
SIAL11480-1KG SIAL11480-250G
Azelaic acid, Sigma-Aldrich®
Azelaic acid
Vzorec: C₉H₁₆O₄
Mw: 188.22
Teplota varu: 371
Teplota tavenia: 106
Hustota: 1.0287 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 215
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004432
Číslo CAS: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Merck Index: 13,00908