Azelaic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Azelaic acid,, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, 1,9-Nonanedioic acid
36308.14
36308.22
36308.59
36308.14EA
66.89
EUR
36308.14
36308.22
36308.59
Azelaic acid ≥98%
Azelaic acid
Purity: 98%
CAS No.: 123-99-9
Molecular Formula: HOOC(CH2)7COOH
Formula Weight: 188.22
Flash Point: 215°(419°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.225
Melting Point: ca 102°
Boiling Point: 286°/100mm
Beilstein Reference: 1101094
Merck Reference: 14,905
MDL No.: MFCD00004432
Vzorec:
C₉H₁₆O₄ Mw: 188.22 Teplota varu: 286 °C (100 mmHg) Teplota tavenia: ∼ 102 °C Hustota: 1.225 Teplota vzplanutia: 215 °C (419 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004432 Číslo CAS: 123-99-9 EINECS: 204-669-1 Merck Index: 13,00908 |