Tlačiť
Azelaic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Azelaic acid,, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, 1,9-Nonanedioic acid
36308.14 36308.22 36308.59
36308.14EA 66.89 EUR
36308.14 36308.22 36308.59
Azelaic acid ≥98%
Azelaic acid
Purity: 98% CAS No.: 123-99-9 Molecular Formula: HOOC(CH2)7COOH Formula Weight: 188.22 Flash Point: 215°(419°F) Physical Form: Crystalline Density: 1.225 Melting Point: ca 102° Boiling Point: 286°/100mm Beilstein Reference: 1101094 Merck Reference: 14,905 MDL No.: MFCD00004432
Vzorec: C₉H₁₆O₄
Mw: 188.22
Teplota varu: 286 °C (100 mmHg)
Teplota tavenia: ∼ 102 °C
Hustota: 1.225
Teplota vzplanutia: 215 °C (419 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004432
Číslo CAS: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Merck Index: 13,00908