Tlačiť
Azelaic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Azelaic acid,, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, 1,9-Nonanedioic acid
401520250 401521000 401525000
ACRO401520250EA 43.66 EUR
ACRO401520250 ACRO401521000 ACRO401525000
Azelaic acid 98%
Azelaic acid
Vzorec: C₉H₁₆O₄
Mw: 188.22
Teplota varu: 237 °C (20hPa)
Teplota tavenia: 98…103 °C
Teplota vzplanutia: 215 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004432
Číslo CAS: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Merck Index: 13,00908
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %