Tlačiť
Dimethyl suberate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
B22681.14 B22681.22
B22681.14EA 71 EUR
B22681.14 B22681.22
Dimethyl suberate ≥99%
Dimethyl suberate
Purity: 99% CAS No.: 1732-09-8 Molecular Formula: CH3O2C(CH2)6CO2CH3 Formula Weight: 202.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4320 Boiling Point: 266-268° Beilstein Reference: 1780054 MDL No.: MFCD00008471
Vzorec: C₁₀H₁₈O₄
Teplota varu: 266…268 °C
Teplota tavenia: –3,1 °C
Hustota: 1,016
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008471
Číslo CAS: 1732-09-8
EINECS: 257-059-5