Tlačiť
Diethyl suberate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Diethyl octanedioate, 1,8-Octanedioic acid diethyl ester, Suberic acid diethyl ester
A14735.18 A14735.30 A14735.36
A14735.18EA 142 EUR
A14735.18 A14735.30 A14735.36
Diethyl suberate ≥99%
Diethyl suberate
Purity: 99% CAS No.: 2050-23-9 Molecular Formula: C12H22O4 Formula Weight: 230.30 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4320 Boiling Point: 282-283° Beilstein Reference: 1785500 MDL No.: MFCD00009217
Vzorec: C₁₂H₂₂O₄
Teplota varu: 282…283 °C
Teplota tavenia: 5 °C
Hustota: 0,980
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009217
Číslo CAS: 2050-23-9
EINECS: 218-084-4