Tlačiť
Suberic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,8-Octanedioic acid, Octanedioic acid, 1,6-Hexanedicarboxylic acid
A13963.22 A13963.0E A13963.36
A13963.22EA 44.93 EUR
A13963.22 A13963.0E A13963.36
Suberic acid ≥99%
Suberic acid
Purity: 99% CAS No.: 505-48-6 Molecular Formula: HO2C(CH2)6CO2H Formula Weight: 174.20 Flash Point: 203°(397°F) Melting Point: 141-144° Boiling Point: 230°/15mm Beilstein Reference: 1210161 Merck Reference: 14,8862 MDL No.: MFCD00004428
Vzorec: C₈H₁₄O₄
Teplota varu: 230 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 141…144 °C
Hustota: 1,354 g/cm³ (21 °C)
Teplota vzplanutia: 203 °C (397 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004428
Číslo CAS: 505-48-6
EINECS: 208-010-9
Merck Index: 14,8862