Tlačiť
Kyselina pimelová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: Heptanedioic acid, 1,5-Pentanedicarboxylic acid, 1,7-Heptanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
P45001-100G P45001-25G
SIALP45001-100GEA 143.6 EUR
SIALP45001-100G SIALP45001-25G
Kyselina pimelová, Sigma-Aldrich®
Kyselina pimelová
Vzorec: C₇H₁₂O₄
Teplota varu: 354 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 101…103 °C
Hustota: 1,329 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004425
Číslo CAS: 111-16-0
EINECS: 203-840-8
Merck Index: 12,07585