Tlačiť
Kyselina adipová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18650.1000EA 36.74 EUR
8.18650.1000 8.18650.0100 8.18650.9999
Kyselina adipová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina adipová
Vzorec: HOOC(CH₂)₄COOH
Mw: 146,14 g/mol
Teplota varu: 337 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 151 °C
Hustota: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 196 °C (ot. pohárek)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004420
Číslo CAS: 124-04-9
EINECS: 204-673-3
Merck Index: 13,00163
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/02/30/2300230.jpg
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 15 g/l (20 °C)
Melting Point 151 - 154 °C
Molar Mass 146.14 g/mol
Bulk Density 700 kg/m3
Boiling Point 330 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.097 hPa (18.5 °C)
Flash Point 196 °C
Density 1.360 g/cm3 (25 °C)
pH 2.7 (24.9 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 405 °C