Tlačiť
Kyselina glutarová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 1,5-Pentanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
G3407-100G G3407-25G G3407-500G
SIALG3407-100GEA 76.91 EUR
SIALG3407-100G SIALG3407-25G SIALG3407-500G
Kyselina glutarová, Sigma-Aldrich®
Kyselina glutarová
Vzorec: C₅H₈O₄
Mw: 132.12
Teplota varu: 302
Teplota tavenia: 98
Hustota: 1.43 g/cm³ (15 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004410
Číslo CAS: 110-94-1
EINECS: 203-817-2
Merck Index: 13,04486