Kyselina glutarová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1,5-Pentanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00295.0100
8.00295.0250
8.00295.1000
8.00295.0100EA
68.59
EUR
8.00295.0100
8.00295.0250
8.00295.1000
Kyselina glutarová for synthesis, Sigma-Aldrich®
Kyselina glutarová
Vzorec:
C₅H₈O₄ Mw: 132.12 Teplota varu: 302 Teplota tavenia: 98 Hustota: 1.43 g/cm³ (15 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004410 Číslo CAS: 110-94-1 EINECS: 203-817-2 OSN: 3261 ADR: 8 II Merck Index: 13,04486 |
Výsledky špecifikačného testu
Solubility | 640 g/l (20 °C) |
Melting Point | 98 °C |
Molar Mass | 132.11 g/mol |
Boiling Point | 302 - 304 °C (1013 hPa) (slow decomposition) |
Vapor Pressure | 0.022 hPa (18.5 °C) |
Density | 1.43 g/cm3 (15 °C) |
Synonyms | Pentanedioic acid |
Hill Formula | C5H8O4 |
Chemical Formula | HOOC(CH2)3COOH |