Tlačiť
Kyselina jantarová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
14079-250G 14079-1KG
SIAL14079-250GEA 66.59 EUR
SIAL14079-250G SIAL14079-1KG
Kyselina jantarová, Sigma-Aldrich®
Kyselina jantarová
Vzorec: HOOCCH₂CH₂COOH
Teplota varu: 235 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 182 °C
Hustota: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 206 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002789
Číslo CAS: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
OSN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM