Tlačiť
Kyselina jantarová 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,4-Butanedioic acid
158740025 158745000 158740010 158740100 158742500
ACRO158740025EA 247.55 EUR
ACRO158740025 ACRO158745000 ACRO158740010 ACRO158740100 ACRO158742500
Kyselina jantarová 99%
Kyselina jantarová
Vzorec: HOOCCH₂CH₂COOH
Mw: 118.09
Teplota varu: 235 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 185…190 °C
Teplota vzplanutia: 206 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002789
Číslo CAS: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
Merck Index: 13,08953
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=0b14e1b7f82b03468fc82d224a0ee894952eb200&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 190 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Fumaric and maleic acid ≤1 %