Tlačiť

Kyselina malonová, Sigma-Aldrich®

Dodávateľ: Merck
Varování

Synonymá: 1,3-Propanedioic acid

M-Clarity™ quality level = MQ200

M1296-100G M1296-2.5KG M1296-500G M1296-5G
SIALM1296-100GEA 50.87 EUR
SIALM1296-100G SIALM1296-2.5KG SIALM1296-500G SIALM1296-5G
Kyselina malonová, Sigma-Aldrich®
Kyselina malonová
Vzorec: C₃H₄O₄
Mw: 104.06
Teplota varu: 387
Teplota tavenia: 136
Hustota: 1.669 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 172
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002707
Číslo CAS: 141-82-2
EINECS: 205-503-0
Merck Index: 13,05732

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Viac About VWR